missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TSC2 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30037871 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30037871 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30037871 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB200200PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TSC2 Polyclonal antibody specifically detects TSC2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TSC2
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias LAMFLJ43106, TSC4, tuberin, tuberous sclerosis 2, Tuberous sclerosis 2 protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 1 and 50 of human Tuberous Sclerosis 2 using the numbering given in Swiss-Prot entry P49815 (GeneID 7249).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Hypoxia, Inhibitors Activators and Regulators, mTOR Pathway, Phospho Specific, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7249
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.