missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSCOT Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA554147

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15752081

  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: KVPESVAKPS QELPAVDTVS GTVGTYRTLD PDQLDQQYAV GHPPSPGKAK PH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 60%, Rat - 62%.

TSCOT Polyclonal antibody specifically detects TSCOT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

TSCOT
Polyclonal
Unconjugated
SLC46A2
5430429N04Rik; Ly110; putative thymic stromal co-transporter TSCOT; SLC46A2; Solute carrier family 46 member 2; solute carrier family 46, member 2; thymic stromal co-transporter; thymic stromal cotransporter homolog; Thymic stromal cotransporter protein; TSCOT; TSO-1C12
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57864
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BY10
SLC46A2
Recombinant protein corresponding to Human TSCOT
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only