Learn More
Thermo Scientific™ TSD Serie -40 °C-Ultratiefkühlschränke
Schützen Sie Ihre Proben mit zuverlässigen Ultratiefkühlschränken der TSD Serie, die in drei Baugrößen mit Mikroprozessorsteuerung erhältlich sind.
N.V.
Spezifikation
Typ | Ultra-Low Freezer, Upright |
---|---|
Temperaturbereich | -10°C to -40°C |
Ausführung der Tür | Outer (1), Inner (4) |
No. of Doors | 1 |
Innentüren | 4 |
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Proben mit zuverlässigen Thermo Scientific™ Ultratiefkühlschränken der TSD Serie, die einen kompromisslosen Schutz Ihrer Proben bei Anwendungen von -10 bis -40 °C bieten. Diese Tiefkühlschränke verfügen über ein hochmodernes Kühlsystem, eine robuste Bauweise und eine anwenderfreundliche Mikroprozessorsteuerung.
Eigenschaften:- Mikroprozessorbasierte Steuerungen: Zentrales Informationselement auf Kniehöhe mit Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem gewährleistet, dass alle Bedienelemente und Anzeigen leicht erreichbar und ablesbar sind
- Hochmodernes Kühlsystem: Verbessert die Temperatursteuerung und hält Leistungsreserven bereit, wodurch die Temperatur der gelagerten Proben konstanter bleibt
- 1 Zoll (25 mm) Durchführung für unzweckmäßige Sonden oder Instrumente
- Sichere Innentüren: Vier Innentüren reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen so die Temperaturerholzeit nach dem Schließen der Tür
- Energiemanagementsystem: Überspannungsschutz und Buck/Boost-Funktion
- Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter: Schützt vor Staub auf dem Kondensator, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann
- Einfache Installation: Neue, arretierbare 2 Zoll-Leichtlaufrollen
- Einhandbetrieb: Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff mit integriertem Schloss, auch für Vorhängeschlösser geeignet
- Robuste Schränke aus kaltgewalztem Stahl: Pulverlackbeschichtung für eine gleichmäßige Außenfläche, die unempfindlich gegen Splittern und Rost ist
- Innen lackierter Galveneel (Edelstahl optional erhältlich)
- 5 Zoll (127 mm) dicke geschäumte Polyurethan-Isolierung: Verringert den Stromverbrauch, hält den Temperatursollwert aufrecht und gewährleistet in Kombination mit der Drei-Punkt-Türdichtung längere Haltezeiten, wenn eine Tür geöffnet wurde
- Wassergekühlter Kondensator optional lieferbar
Optionale Leistungsmerkmale:
- CO2 oder LN2-Notversorgungssysteme: CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
- Datenschreiber: Der integrierte Datenschreiber kann bei TSD -40 °C-Modellen auf Kniehöhe installiert werden.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Ultra-Low Freezer, Upright | |
Outer (1), Inner (4) | |
4 | |
Polyurethane Foam | |
Powder-coated Steel | |
150 lb. | |
CE, cULus, FDA Class I, UL | |
Push Button LED | |
Thermo Scientific | |
Manual | |
Alarm, Recorder | |
7-day Ink or Inkless (Optional) | |
Not Available | |
Not Available | |
Smart-Vue Compatible | |
Buck/Boost | |
R404A |
-10°C to -40°C | |
1 | |
Cold-rolled Steel | |
Painted Galvaneel - Standard, Stainless-steel - Optional | |
3 | |
68 kg | |
Upright | |
Fin and Tube, Forced-Air Cooled | |
Warranty varies by country, please contact us for details | |
Optional | |
KeyLock, Padlock Standard | |
dry contacts - standard, PT100 probe Optional | |
Standard Operation | |
CO2 or LN2 Optional | |
Buck/Boost | |
Hermetic |