Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Solid Door Laboratory Freezers
Artikelnummer. 31784000 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
77 L
266 L
564 L
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31784000 77 L 1 Stück
31740920 77 L 1 Stück
31782587 266 L 1 Stück
31740936 266 L 1 Stück
31783322 564 L 1 Stück
31740923 564 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31784000 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TSE0420FV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers deliver dependable cold storage for routine lab needs. Preset to -20°C, these auto-defrost units offer digital control and temperature alarms for easy, reliable use in practical undercounter and upright single door sizes.
Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Auto-defrost functionality, digital control, and essential features support everyday cold storage needs. All models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and include a two-year warranty, offering practical value for daily laboratory workflows.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
Stacking Kit accessory is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 3 cu.ft.
Kapazität (metrisch) 77 L
Temperatur (Sollwert) -20°C
Ausführung der Tür Solid
No. of Doors 1
Schrankmaterial Painted Steel
Kammermaterial Painted Steel
Isolierung HFC-free Polyurethane Foam
Einschübe 2
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Undercounter
Display Digital
Rollen Rear: Nylon Wheels
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1 Rear-access Port
Gewährleistung 2 Years Parts & Labor
Abtauen Auto
Abmessungen (T x B x H) außen 25.3 x 23.4 x 32.8 in. (64.5 x 59.5 x 83.3 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 19.3 x 19.0 x 24.4 in. (49.0 x 48.3 x 62 cm)
Überwachungsoptionen Alarm
Zugriffssicherheit Key Lock
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 0.72 kw-hr/day
Kompressor Hermetic
Kältemittel R600a
Versandgewicht (angloamerikanisch) 115 lb.
Versandgewicht (metrisch) 52 kg