Learn More
TSG101 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18365594 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18365594 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18365594 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298994C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TSG101 Polyclonal specifically detects TSG101 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TSG101
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias ESCRT-I complex subunit TSG101, TSG10, tumor susceptibility gene 10, tumor susceptibility gene 101, tumor susceptibility gene 101 protein, tumor susceptibility protein, VPS23
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human TSG101.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Microautophagy
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7251
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG