Learn More
TSGA10IP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA548194
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15622495
  • 472.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TSGA10IP Polyclonal antibody specifically detects TSGA10IP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSGA10IP
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q3SY00
TSGA10IP
KLH conjugated synthetic peptide between 492-520 amino acids from the C-terminal region of human TSGA10IP.
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
TSGA10IP
FAM161C; testis specific 10 interacting protein; testis specific, 10 interacting protein; testis-specific protein 10-interacting protein; Tsga10-interacting protein; TSGA10IP
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
254187
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles