Learn More
TSGA13 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17326-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887194
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
TSGA13
Polyclonal
Unconjugated
TSGA13
testis specific, 13, TSGA13
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
114960
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96PP4
TSGA13
TSGA13 Fusion Protein Ag11305