Learn More
TSGA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553601
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15721541
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TAELIHLNHR YQGKFLNKNP VGPGKYVFDV GCEQHGEYRL TDMERGEEEE EEELVTVVPK WKATQITELA LWTPTL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 90%.
TSGA2 Polyclonal antibody specifically detects TSGA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
TSGA2
Polyclonal
Unconjugated
RSPH1
ABCB2; cancer/testis antigen 79; CT79; h-meichroacidin; Male meiotic metaphase chromosome-associated acidic protein; MCA; Meichroacidin; MGC126568; MGC141927; PSF1; radial spoke head 1 homolog; radial spoke head 1 homolog (Chlamydomonas); RING4; RSP44; Rsph1; RSPH10A; testes specific gene A2 homolog; testis specific A2 homolog; testis specific gene A2; testis-specific gene A2 protein; TSA2; TSGA2; TSGA2 epididymal isoform
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
89765
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8WYR4
RSPH1
Recombinant protein corresponding to Human TSGA2