missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TSH Receptor Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15305101
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15305101 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15305101 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA534295

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Orangutan, Gibbon, Monkey, Marmoset, Bat, Dog, Elephant, Horse, Pig, Guinea pig (94%).

TSH Receptor gene is a membrane protein and a major controller of thyroid cell metabolism. The encoded protein is a receptor for thyrothropin and thyrostimulin, and its activity is mediated by adenylate cyclase. Defects in this gene are a cause of several types of hyperthyroidism. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TSH Receptor
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.1% sodium azide
Gen TSHR
Gen-Zugriffsnummer P16473
Gen-Alias AI481368; CHNG1; hTSHR-I; hypothroid; hyt; LGR3; MGC141920; pet; seven transmembrane helix receptor; thyroid stimulating hormone receptor; thyroid stimulating hormone receptor, isoform 2; thyroid-stimulating hormone receptor; thyroid-stimulating hormone receptor variant; thyrotropin receptor; thyrotropin receptor-I, hTSHR-I; TSHR; TSH-R; TSHR; seven transmembrane domain G protein-coupled receptor; TSHRA
Gensymbole TSHR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic 19 amino acid peptide from C-terminus of human TSH Receptor.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7253
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.