Learn More
TSNAX Monoclonal Antibody (4D5), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524416
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15642245
  • 473.00 € / 200 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: VADLTGELMR MCINSVGNGD IDTPFEVSQF LRQVYDGFSF IGNTGPYEVS KKLYTLKQSL AKVENACYAL KVRGSEIPKH MLADVFSVKT EMIDQEEGIS
TSNAX Monoclonal antibody specifically detects TSNAX in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSNAX
Monoclonal
0.33 mg/mL
ascites with no preservative
Q99598
TSNAX
TSNAX (NP_005990.1, 191 a.a. ∽ 290 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
RUO
7257
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
4D5
Unconjugated
TSNAX
R74833; translin associated factor X; translin-associated factor X; Translin-associated protein X; translin-like protein; Trax; TSNAX
Mouse
200 μL
Primary
Human
Antibody
IgM κ