Learn More
TSPAN13 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552434
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15790381
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ACLALNQEQQ GQLLEVGWNN TASARNDIQR NLNCCGFRSV NPNDTCLASC VKSDHSCSPC APIIGEYAGE V Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 87%.
TSPAN13 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN13 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TSPAN13
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN13
1100001I23Rik; NET6; NET-6; tetraspan NET-6; Tetraspan Tspan-13; tetraspanin 13; tetraspanin-13; Tm4sf13; transmembrane 4 superfamily member 13; transmembrane 4 superfamily member tetraspan NET-6; Tspan13; tspan-13; UNQ260/PRO296
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27075
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O95857
TSPAN13
Recombinant protein corresponding to Human TSPAN13