missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TSPAN16 Antibody (8G1E2), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30027878 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30027878 0.1 mL 0.10 Milliliter
30031960 0.025 mL 0.03 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30027878 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP3271710.1ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TSPAN16 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN16 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TSPAN16
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 8G1E2
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human TSPAN16 (AA: 116-245) expressed in E. Coli.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26526
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.