missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSPAN16 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA559635

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15717491

  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: IVGDVALEHT FVTLRKNYRG YNEPDDYSTQ WNLVMEKLKC CGVNNYTDFS GSSFEMTTGH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 34%, Rat - 34%.

TSPAN16 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

TSPAN16
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN16
tetraspanin 16; tetraspanin TM4-B; Tetraspanin-16; TM4-B; TM4SF16; TM-8; transmembrane 4 superfamily member 16; TSPAN16; Tspan-16
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26526
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UKR8
TSPAN16
Recombinant protein corresponding to Human TSPAN16
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only