Learn More
TSPAN18 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30231298 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30231298 100 μL 100 Mikroliter
30227864 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30231298 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP337885100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TSPAN18 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN18 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TSPAN18
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias tetraspanin 18, TSPAN
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 149-248 of mouse TSPAN18 (NP_899003.1).,, Sequence:, GVNGPEDFKLASVFRLLTLDTEEVPKACCRREPQTRDGVVLSREECQLGRNPFINKQGCYTVILNTFETYVYLAGAFAIGVLAIELFLMVFAMCLFRGIQ
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 90139
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG