Learn More
TSPAN2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553355
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15701301
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: VAIRHVQTMY EEAYNDYLKD RGKGNGTLIT FHSTFQCCGK ESSEQVQPTC PKELLGHKNC IDEIETIISV KLQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 89%.
TSPAN2 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TSPAN2
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN2
6330415F13Rik; B230119D02Rik; NET3; new EST tetraspan 3; tetraspan 2; tetraspan NET-3; tetraspan TM4SF; tetraspanin 2; tetraspanin 2 isoform; tetraspanin-2; TSN2; TSPAN2; TSPAN-2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10100
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O60636
TSPAN2
Recombinant protein corresponding to Human TSPAN2