Learn More
TSPAN3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553408
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15721351
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NGTNPDAASR AIDYVQRQLH CCGIHNYSDW ENTDWFKETK NQSVPLSCCR ETASNCNGSL AHPSDLYAEG CEALVVKKLQ EI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 95%.
TSPAN3 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TSPAN3
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN3
1700055K04Rik; H41D4 protein; OAP-1; OSP-associated protein 1; tetraspan 3; tetraspan TM4SF; tetraspanin 3; tetraspanin TM4-A; tetraspanin TM4-A homolog; tetraspanin-3; TM4-A; Tm4sf8; Transmembrane 4 superfamily member 8; TSPAN3; TSPAN-3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10099
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O60637
TSPAN3
Recombinant protein corresponding to Human TSPAN3