Learn More
TSPAN33 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554186
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15742121
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NAIVHYRDDL DLQNLIDFGQ KKFSCCGGIS YKDWSQNMYF NCSEDNPSRE RCSVPYSCCL PTPDQAVINT MCGQGMQAFD YLEASKVIYT NGCIDKLVNW IHSNLFL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 97%.
TSPAN33 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN33 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TSPAN33
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN33
1300010A20Rik; hPen; hypothetical protein LOC539284; mPen; PEN; PEN.; Penumbra; proerythroblast new membrane; RGD1560915; tetraspanin 33; tetraspanin-33; Tetraspanin-33-like protein; Tspan33; tspan-33
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
340348
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q86UF1
TSPAN33
Recombinant protein corresponding to Human TSPAN33