Learn More
TSPO/PBR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30236079 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30236079 20 μL 20 Mikroliter
30233194 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30236079 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 681371IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The TSPO/PBR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TSPO/PBR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TSPO/PBR antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen TSPO/PBR
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1D1F12
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole BZRP; DBI; IBP; MBR; PBR; PKBS; PTBR; mDRC; pk18
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Caprylic acid/ammonium sulfate precipitation
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 706
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 18 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgM