Learn More
TSPY10 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561949
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15749751
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EEEGLVERRE EAQRAQQAVP GPGPMTPESA LEELLAVQVE LEPVNAQARK AF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 37%, Rat - 38%.
TSPY10 Polyclonal antibody specifically detects TSPY10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
TSPY10
Polyclonal
Unconjugated
TSPY4
testis specific protein, Y-linked 4; testis-specific Y-encoded protein 4; TSPY10; TSPY4; TSPY8
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
728395
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P0CV99
TSPY4
Recombinant protein corresponding to Human TSPY10