Learn More
TSPY3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA548840
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15663135
  • 472.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TSPY3 Polyclonal antibody specifically detects TSPY3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSPY3
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
P0CV98
TSPY3
KLH conjugated synthetic peptide between 277-305 amino acids from the C-terminal region of human TSPY3.
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
TSPY3
Cancer/testis antigen 78; CT78; testis specific protein, Y-linked 3; Testis-specific Y-encoded protein 1; Testis-specific Y-encoded protein 10; Testis-specific Y-encoded protein 3; TSPY; TSPY1; TSPY10; TSPY3
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
728137
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles