missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TSPYL5 Polyclonal Antibody

Beschreibung
TSPYL5 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
Involved in modulation of cell growth and cellular response to gamma radiation probably via regulation of the Akt signaling pathway. Involved in regulation of p53/TP53. Suppresses p53/TP53 protein levels and promotes its ubiquitination; the function is dependent on USP7 and independent on MDM2. Proposed to displace p53/TP53 from interaction with USP7.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TSPYL5 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | TSPYL5 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q69ZB3, Q86VY4 |
| Gen-Alias | 6330530B20; E130308C19Rik; Kiaa1750; testis-specific protein, Y-encoded-like 5; testis-specific Y-encoded-like protein 5; TSPY like 5; TSPYL5; TSPY-like 5; TSPY-like protein 5 |
| Gensymbole | TSPYL5 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?