Learn More
TSR3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561199
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15719021
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: FLANAKESPQ EEEIDPFDVD SGREFGNPNR PVASTRLPSD TDDSDASEDP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 68%, Rat - 74%.
TSR3 Polyclonal antibody specifically detects TSR3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
TSR3
Polyclonal
Unconjugated
TSR3
C16orf42; MGC24381; probable ribosome biogenesis protein C16orf42; ribosome biogenesis protein TSR3 homolog; TSR3; TSR3, 20S rRNA accumulation, homolog; TSR3, acp transferase ribosome maturation factor; UND313L
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
115939
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UJK0
TSR3
Recombinant protein corresponding to Human TSR3