Learn More
Thermo Scientific™ TSU™ -86 °C-Ultratiefkühlschränke
Gewährleisten Sie mit TSU™ Serie −86 °C -Ultratiefkühlschränken höchsten Schutz und optimale Kapazität für Ihre wichtigsten Proben.
Beschreibung
Sorgen Sie mit Thermo Scientific™ TSU™ Ultra-Tiefkühlschränken bis −86° höchsten Schutz und optimale Kapazitäten für Ihre wichtigsten Proben. Diese Tiefkühlschränke bieten hervorragendes thermisches Leistungsverhalten und Sicherheit durch modernste Konstruktion.
- Fünf Baugrößen bieten optimale Probenlagerkapazität bei minimalem Stellflächenbedarf im Labor
- Hochleistungsmodus liefert beste Temperaturkonstanz und geringstmögliche Abweichung vom Sollwert†—der Energiesparmodus liefert für die meisten Anwendungen eine ausgezeichnete Temperaturverteilung und spart gegenüber dem Hochleistungsmodus bis zu 15 % Energie.
- Höhere Lagerkapazität für 2-Zoll-Fläschchen gegenüber den Vorgängerversionen unserer Tiefkühlgeräte—bei Verwendung von CryoBank 1-ml-Röhren erhalten Sie bis zu 76 % mehr Lagerkapazität bei gleicher Stellfläche†
- Fünf Größen, die sich für Labore jeder Größe eignen; branchenweit führendes Verhältnis von Probenkapazität und Stellflächenbedarf‡
- Sie können den Zustand des Tiefkühlgeräts rund um die Uhr im Auge behalten und ein detailliertes Ereignisprotokoll aufrufen
- Ein Bericht über das aktuelle Ereignisprotokoll kann auf ein tragbares Speichermedium heruntergeladen werden
- Umweltfreundliche, FCKW/HFCKW-freie Kühlmittel
- Hochleistungskompressoren bieten ausgezeichnetes Leistungsverhalten und Zuverlässigkeit
- Plattenwärmetauscher für effizientere Wärmeübertragung und neue innovative Verbindungstechniken im Kühlsystem für verringertes Risiko von Undichtigkeiten und höhere Zuverlässigkeit
- Wahl des Energiemodus bietet durch einfachen Zugriff über den Touchscreen Schutz vor Spannungsschwankungen über einen großen Bereich
- Fernalarmkontakte, kompatibel mit externen Alarm- und Überwachungssystemen
- Zwei 25 mm (1 in.) große Durchführungen für unabhängige Sonden oder Instrumente
- Temperaturdaten und Ereignisse werden im integrierten Computer automatisch bis zu 15 Jahre aufgezeichnet
- Über den neuen USB-Anschluss können Sie Temperatur- und Ereignisprotokolldaten vom Tiefkühlschrank herunterladen oder Geräteeinstellungen von einem Tiefkühlgerät auf ein anderes übernehmen
- Schützt vor Staub auf dem Kondensator, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann
- Lagern Sie bis zu 126 kg Probenmaterial (je nach Gerätemodell) auf verstärkten Edelstahleinlegeböden
- Beheizte 4×7-Dichtung bietet vier Sicherheitskontaktpunkte und sieben Schutzzonen zur Maximierung der Schranktemperatur und Eliminierung von Eisbildung
- Vier polystyrolisolierte Edelstahl-Innentüren mit integrierten Magneten aus seltenen Erden helfen, die Innentemperatur bei geöffneter Gerätetür zu erhalten und machen offene Scharniere oder Magnete unnötig
- Verschiedene Optionen und Zubehörteile erhältlich, einschließlich LN2- und CO2-Notversorgungssystem, Datenschreiber, Edelstahl-Racksysteme und optionale Verriegelung ohne Zuhilfenahme der Hände
† Im Vergleich zu Energiespar- und Hochleistungsmodus.
‡ Basierend auf internen Leistungsdaten; unveröffentlichte Daten Mai 2011