Learn More
Thermo Scientific™ TSX Core Series ULT Gefrierschrank LN2-Backup-System
Artikelnummer. 30281813 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
Vom Kunden installiertes LN2-Backup-System
Werkseitig installiertes LN2-Backup-System
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
30281813 Vom Kunden installiertes LN2-Backup-System 1 Stück
30281809 Werkseitig installiertes LN2-Backup-System 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30281813 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. FLNTSXC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
TSX™ Die Core-Serie wurde auf Zuverlässigkeit ausgelegt und für den täglichen Gebrauch konzipiert. LN2- und CO2-Backupsysteme bieten eine zusätzliche Schutzebene für die Proben im Falle eines System- oder Stromausfalls.
  • Zuverlässigkeit als Kernmerkmal
  • Die Erhaltung der Integrität kritischer Proben und die Sicherstellung des langfristigen Forschungserfolgs beginnen mit der Investition in zuverlässige Kühlmöglichkeiten.
  • Der TSX Der Core ULT-Gefrierschrank wurde entwickelt, um Tag für Tag eine nahtlose Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
  • Jedes Gerät wird strengen Feld- und Labortests unterzogen und wird mit Werksdokumentation und Kalibrierungszertifikat ausgeliefert, um Transparenz und Vertrauen in seine Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
  • Mit einer führenden 7-Jahres-Garantie ausgestattet, TSX Core wurde entwickelt, um Ihr Labor langfristig zu unterstützen.
  • Strenge Langzeit-Zuverlässigkeitsprüfung unter Feld- und Laborbedingungen
  • Umfangreiche End-of-Line-Tests
  • Lieferung inklusive Werksdokumentation und Kalibrierungszertifikat
  • Mit einer führenden 7-Jahres-Garantie
  • Für Leistung gebaut, zum Schutz entwickelt
  • Ihre Proben sind das Ergebnis jahrelanger Forschung, bahnbrechender Erkenntnisse und Entdeckungen; ihr Schutz hat für uns höchste Priorität.
  • Der TSX Der Core ULT-Gefrierschrank wird von der V-Drive-Kühltechnologie angetrieben und ist für die hohen Anforderungen von stark frequentierten Laboren ausgelegt.
  • Durch die dynamische Anpassung an Benutzerinteraktionen, einschließlich häufigem Öffnen der Tür, gewährleistet V-Drive eine schnelle Temperaturwiederherstellung und erhält stabile, optimale Bedingungen für Ihre Proben aufrecht, sodass Sie beruhigt sein können, dass diese sicher gelagert werden.
  • Ausgestattet mit der V-Drive-Kühltechnologie, die sich an die Interaktion der Benutzer anpasst
  • Gewährleistet optimale Bedingungen für den Probenschutz
  • Energy Star zertifiziert
  • Wesentliche Funktionen für den Laboralltag
  • Konzipiert für einfache Bedienung, TSX Der Core ULT-Gefrierschrank lässt sich nahtlos in unterschiedlichste Laborumgebungen integrieren.
  • Die 5-in.-Benutzeroberfläche ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Einstellungen und Benachrichtigungen, während die universelle Spannungskompatibilität Installationen weltweit unterstützt.
  • Mit einem flüsterleisen Geräuschpegel von 44 dB sorgt es für ein störungsfreies Arbeitsumfeld.
  • Mit eingebautem USB und Kommunikationsschnittstellen für Compliance und Überwachung sowie anpassbare Konfigurationen, die TSX Core passt sich Ihren individuellen Laboranforderungen an.
  • 5-in.-Benutzeroberfläche
  • Universelle Spannungskompatibilität
  • Flüsterleiser Betrieb
  • Konnektivität mit Zubehör möglich
  • Verschiedene Zubehörteile und Konfigurationen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ LN2-Notversorgungssystem
Zur Verwendung mit (Geräte) TSX Core Series ULT Gefrierschränke
Enthält Vom Kunden installiertes LN2-Backup-System