Learn More
Thermo Scientific™ Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -20 °C- ohne Abtauautomatik
Thermo Scientific™ Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -20 °C ohne Abtauautomatik sind eine nachhaltige Variante für klinische und laborgerechte Lagerung
Marke: Thermo Scientific™ TSX3020FV
Beschreibung
Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie Thermo Scientific™ TSX -20 °C ohne Abtauautomatik enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die klinische und laborgerechte Lagerung bei -20 °C konzipiert wurden. Die V-Antriebstechnologie dieser Serie steht für eine Temperaturstabilität, die sich kontinuierlich an die Anwendungsumgebung anpasst und bedeutende Energieeinsparungen ohne Leistungsminderung ermöglicht.
- Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
- Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
- Bis zu 50 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
- Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Temperaturbereich: -35 °C bis -15 °C (werkseitig auf -20 °C voreingestellt)
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
- Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Sollwertsicherheit und Alarmen
- Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
- Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
- Ergonomische Türgriffe
- Datenschreiber optional erhältlich
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Hochleistungs-Gefrierschrank | |
827 l | |
Massiv | |
4 | |
Mikroprozessor | |
Manuell | |
28,5 x 30,0 x 58,0 in. (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) | |
28,5 in. | |
72,3 cm | |
58 in. | |
147,3 cm | |
30 in. | |
76,2 cm | |
Optional | |
15 A | |
230 V | |
50 Hz | |
R290 | |
219 kg | |
188 kg |
29,2 cu. ft. | |
-25°C bis -15°C (-20°C) | |
1 | |
UL, cUL, CE | |
TSX-Reihe | |
38,9 x 34,0 x 78,5 in. (99,0 x 86,4 x 199,4 cm) | |
38,9 in. | |
99,0 cm | |
78,5 in. | |
199,4 cm | |
34,0 in. | |
86,4 cm | |
Drahtlos | |
Smart-Vue-kompatibel | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50 Hz | |
Energieeffizient | |
483 lb. | |
415 lb. | |
4 |
*Daten liegen vor. Basierend auf Vergleichen zwischen der Serie TSX und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation