Learn More
Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte der TSX Serie
Die Thermo Scientific™ Tiefkühlgeräte der TSX Serie zeichnen sich durch hervorragenden Probenschutz und Energieeffizienz aus. Die V-Drive-Technologie ermöglicht Temperaturstabilität und deutliche Energieeinsparung.
Spezifikation
| Temperaturbereich | -50 °C bis -86 °C |
|---|---|
| Innentüren | 2 |
| Modell | Upright |
| Display | Touchscreen-LCD |
| Gewährleistung | Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen |
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte der TSX Serie sind mit Funktionen ausgestattet, die sowohl für Probenschutz als auch für Nachhaltigkeit sorgen. Die V‑Drive-Technologie dieser Serie passt das Kälteleistungsverhalten kontinuierlich an die Laborumgebung an und bietet so eine hohe Temperaturstabilität. Dadurch wird deutlich weniger Energie benötigt, ohne den Probenschutz zu beeinträchtigen.
- Zwei Aufnahmekapazitäten: Der TSX 600 kann bis zu 600 2" Boxen aufnehmen, während der TSX 400 Platz für bis zu 400 2" Boxen bietet.
- Senken Sie den Energieverbrauch um weitere 10 bis 18 % durch Umschalten des Sollwertes von -80 °C auf -70 °C (6,5 kWh/Tag bei TSX400 bzw. 7,8 kWh/Tag bei TSX600).*
- Die Wahlmöglichkeit zwischen Standard- und Hochleistungsmodus bietet erhebliche Energieeinsparungen gegenüber Ultratiefkühlgeräten mit herkömmlichen Kältemitteln.*
- Hervorragende Temperaturerholungszeit nach dem Öffnen der Tür (17 Minuten bei TSX400 bzw. 24 Minuten bei TSX600)*
- Aufwärmzeit (von -80°C auf -50°C): 303 Minuten (TSX600) bzw. 250 Minuten (TSX400)*
- Natürliche Kältemittel entlasten die Umwelt und haben eine höhere Kühleffizienz.
- Wasserdampf-geschäumte Isolation vermeidet schädliche chemische Emissionen und reduziert langfristige Treibmittel-Ausgasungen, die bei anderen geschäumten Produkte häufig auftreten.
- Flüsterleiser Betrieb ermöglicht die Aufstellung des Tiefkühlgerätes direkt im Labor (47,5 dBA bei TSX400 bzw. 45,5 dBA bei TSX600).*
- Intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche mit Anzeige von Alarmstatus, Türüberwachung, Temperatur, Umgebungsbedingungen und Status des Backup-Systems
- Alle Tiefkühlgeräte der TSX Serie werden in einer Produktionsstätte hergestellt, die keinen Deponieabfall produziert.
- Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
*Daten liegen vor.
Spezifikation
| -50 °C bis -86 °C | |
| Upright | |
| Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen | |
| Standard-Tastensperre, für Vorhängeschloss geeignet | |
| Standard | |
| Standard - Individuelle Anwendernamen | |
| Smart Vue-kompatibel |
| 2 | |
| Touchscreen-LCD | |
| Manual | |
| Tinte (7 Tage) oder optional tintenlos | |
| Standard oder HP | |
| CO2 oder LN2 (optional) |
- Berechnung des Stromverbrauchs: Typische Gerätedaten, basierend auf internen Messungen bei einem Temperatursollwert von -80 °C und einer Umgebungstemperatur von 20 °C
- Aufwärmzeit: Typische Gerätedaten, basierend auf internen Messungen bei einem Temperatursollwert von -80 °C und einer Umgebungstemperatur von 20 °C