Learn More
TTC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557715
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15715611
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PSIHQAREAC MRLPKQIEER NERLKEEMLG KLKDLGNLVL RPFGLSTENF QIKQDSSTGS YSINFVQNPN NNR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 97%.
TTC1 Polyclonal antibody specifically detects TTC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TTC1
Polyclonal
Unconjugated
Ttc1
4833412C19Rik; C79328; tetratricopeptide repeat domain 1; tetratricopeptide repeat protein 1; TPR repeat protein 1; TPR1; Ttc1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
7265
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q99614
Ttc1
Recombinant protein corresponding to Human TTC1