Learn More
TTC15 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557063
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15754961
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: AFLHLGQNNF AEAHRFFTEI LRMDPRNAVA NNNAAVCLLY LGKLKDSLRQ LEAMVQQDPR HYLHESVLFN LTTMYELESS RSMQKKQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 97%.
TTC15 Polyclonal antibody specifically detects TTC15 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TTC15
Polyclonal
Unconjugated
TRAPPC12
CGI-87; tetratricopeptide repeat domain 15; tetratricopeptide repeat protein 15; TPR repeat protein 15; Trafficking of membranes and mitosis; trafficking protein particle complex 12; trafficking protein particle complex subunit 12; TRAMM; TRAPPC12; TTC15; TTC-15
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51112
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8WVT3
TRAPPC12
Recombinant protein corresponding to Human TTC15