Learn More
TTC21A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557301
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15725201
  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QGAESNYMEK KELEQQGVST AEKLLREFYP HSDSSQTQLR LLQGLCRLAT REKANMEAAL GSFIQIAQAE KDSVPALLAL AQAYVFLKQI PK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 72%.
TTC21A Polyclonal antibody specifically detects TTC21A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TTC21A
Polyclonal
Unconjugated
TTC21A
IFT139A; STI2; Stress-inducible protein 2; testicular tissue protein Li 212; tetratricopeptide repeat domain 21A; tetratricopeptide repeat protein 21A; TPR domain containing STI2; TPR repeat protein 21A; TTC21A
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
199223
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NDW8
TTC21A
Recombinant protein corresponding to Human TTC21A