Learn More
TTC21B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557293
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15745191
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QRLLLQDSQN VEALRMQALY YVCREGDIEK ASTKLENLGN ALDAMEPQNA QLFYNITLAF SRTCGRSQLI LQKIQTLLER AFSLNPQQSE FATELG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 83%, Rat - 72%.
TTC21B Polyclonal antibody specifically detects TTC21B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TTC21B
Polyclonal
Unconjugated
TTC21B
2410066K11Rik; aln; ATD4; IFT139; IFT139B; Intraflagellar transport 139 homolog; JBTS11; Kiaa1992; line 158; mKIAA1992; Nbla10696; NPHP12; putative protein product of Nbla10696; RGD1565122; SRTD4; tetratricopeptide repeat domain 21B; tetratricopeptide repeat protein 21B; Tetratricopeptide repeat-containing hedgehog modulator 1; Thm1; TPR repeat protein 21B; Ttc21b
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79809
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q7Z4L5
TTC21B
Recombinant protein corresponding to Human TTC21B