Learn More
TTC23L Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558114
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15736001
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ASPIRIPTVS NDIDWDFCFR MSQQTEIPAH QQTDELYPTG GCGESEEETK AKEKEKAIDC MSHPKEKLAQ SQKKVAQLIK EKMNTQANKE LIR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 63%, Rat - 51%.
TTC23L (Tetratricopeptide Repeat Domain 23 Like) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene isTTC23.
Spezifikation
Spezifikation
TTC23L
Polyclonal
Unconjugated
TTC23L
4930401A09Rik; MC25-1; tetratricopeptide repeat domain 23 like; tetratricopeptide repeat domain 23-like; tetratricopeptide repeat protein 23-like; Ttc23l
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
153657
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6PF05
TTC23L
Recombinant protein corresponding to Human TTC23L