Learn More
TTC39C Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA564239
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15782002
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TSFHTALELA VDQREIQHVC LYEIGWCSMI ELNFKDAFDS FERLKNESRW SQCYYAYLTA VCQGATGDVD GAQIVFKEVQ KLFKRKNNQI EQFSV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 98%.
TTC39C is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
TTC39C
Polyclonal
Unconjugated
TTC39C
C18orf17; HsT2697; tetratricopeptide repeat domain 39C; tetratricopeptide repeat protein 39C; TPR repeat protein 39C; TTC39C
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
125488
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8N584
TTC39C
Recombinant protein corresponding to Human TTC39C