Learn More
TTC6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA564406
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15712172
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NEYVLMNRAI TNTILKKYEE AKEDFANVIE SCPFWAAVYF NRAHFYYCLK QYELAEEDLN KALSLKPNDA LVYNFRAKVR GKIGLIEEAM ADYNQALDL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 70%, Rat - 30%.
TTC6 Polyclonal antibody specifically detects TTC6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
TTC6
Polyclonal
Unconjugated
TTC6
C14orf25; NCRNA00291; tetratricopeptide repeat domain 6; tetratricopeptide repeat protein 6; TPR repeat protein 6; TTC6
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
319089
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q86TZ1
TTC6
Recombinant protein corresponding to Human TTC6