Learn More
TTC7A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557813
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15795701
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ILGKLHYVEG SYRDAISMYA RAGIDDMSME NKPLYQMRLL SEAFVIKGLS LERLPNSIAS RFRLTEREEE VITCFE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 88%.
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
TTC7A
Polyclonal
Unconjugated
TTC7A
1110035E02Rik; 1700007L07Rik; fsn; GIDID; hea; KIAA1140; MINAT; tetratricopeptide repeat domain 7; tetratricopeptide repeat domain 7A; tetratricopeptide repeat protein 7A; TPR repeat protein 7A; Ttc7; TTC7A
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57217
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9ULT0
TTC7A
Recombinant protein corresponding to Human TTC7A