Learn More
TTK Recombinant Human Protein
TTK Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3792
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 11533537
  • 626.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
TTK is a serine⁄threonine kinase closely related to SPK1, PIM 1 and CDC2 serine⁄threonine kinases. TTK is a dual-specificity kinase, which can also phosphorylate tyrosine.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003309
Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation, Kinase Assay
126.3kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
TTK
TTK was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 12.5mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 1mM EGTA, 0.5mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 670μg/mL myelin basic protein (MBP) and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C
TTK Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Serine/threonine kinase
0.21mg/mL
4772, 7272
TTK Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
TTK Recombinant Human Protein
TTK
77nmoles of phosphate transferred to myelin basic protein (MBP) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 8.33μg/mL
GST Tag
Kinase and inhibitors
75% by SDS-PAGE