Learn More
TTLL3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562403
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15700202
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KLVGTKALST TGKALRTLPT AKVFISLPPN LDFKVAPSIL KPRKAPALLC LRGPQLEVPC CLCPLKSEQF LAPV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 46%, Rat - 26%.
TTLL3 Polyclonal antibody specifically detects TTLL3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
TTLL3
Polyclonal
Unconjugated
TTLL3
HOTTL; PRO0207; TTLL3; Tubulin monoglycylase TTLL3; tubulin tyrosine ligase like 3; tubulin tyrosine ligase-like family member 3; tubulin tyrosine ligase-like family, member 3; tubulin--tyrosine ligase-like protein 3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26140
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y4R7
TTLL3
Recombinant protein corresponding to Human TTLL3