Learn More
TTLL9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559719
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15747571
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GITWIMKPVA RSQGKGIFLF RRLKDIVDWR KDTRSSDDQK DDIPVENYVA QRYIE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 66%.
TTLL9 Polyclonal antibody specifically detects TTLL9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
TTLL9
Polyclonal
Unconjugated
TTLL9
C20orf125; dJ310O13.1; Probable tubulin polyglutamylase TTLL9; TTLL9; tubulin tyrosine ligase like 9; tubulin tyrosine ligase-like family, member 9; tubulin--tyrosine ligase-like protein 9
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
164395
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q3SXZ7
TTLL9
Recombinant protein corresponding to Human TTLL9