missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTNPB, Tocris Bioscience™

Retinoic acid analog; RAR agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 0761/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13417973

  • 211.20 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 28-01-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Extremely potent analog of retinoic acid, selective for the retinoic acid receptor (RAR) subtype. Enhances reprogramming efficiency in chemically induced pluripotent stem cells (CiPSCs).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

71441-28-6
348.486
ttnpb, arotinoid acid, arotinoic acid, ccris 3297, unii-673m8c29ur, 4-e-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1-propenyl benzoic acid, tocris-0761, lopac-t-3757, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1-propenyl benzoic acid, e-4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1-propen-1-yl benzoic acid
CHEBI:75261
CC(=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O)C2=CC3=C(C=C2)C(CCC3(C)C)(C)C
C24H28O2
FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
5289501
4-[(E)-2-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)prop-1-enyl]benzoic acid

Spezifikation

TTNPB
71441-28-6
ttnpb, arotinoid acid, arotinoic acid, ccris 3297, unii-673m8c29ur, 4-e-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1-propenyl benzoic acid, tocris-0761, lopac-t-3757, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1-propenyl benzoic acid, e-4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1-propen-1-yl benzoic acid
CC(=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O)C2=CC3=C(C=C2)C(CCC3(C)C)(C)C
348.486
CHEBI:75261
>98%
10mg
C24H28O2
FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
4-[(E)-2-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)prop-1-enyl]benzoic acid
5289501
348.48
Videos