Learn More
Tocris Bioscience™ TTP 22
Artikelnummer. 18075532
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18075532 50 mg 50 Milligramm
18004142 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18075532 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4432/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High affinity, selective CK2 inhibitor
High affinity, ATP-competitive casein kinase 2 (CK2) inhibitor (IC50 = 0.1 μM, Ki = 40 nM). Displays selectivity for CK2 over JNK3, ROCK1 and MET (no inhibitory effects at 10 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329907-28-0
Summenformel C16H14N2O2S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TTP 22
Menge 50 mg
Formelmasse 330.42
Reinheit >98%
Molekulargewicht 330.42