Learn More
TTYH1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554845
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15772771
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NSETSDGVSQ LSSALLHANH TLSTIDHLVL ETVERLGEAV RTELTTLEEV LEPRTEQVAE NV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 85%.
TTYH1 Polyclonal antibody specifically detects TTYH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
TTYH1
Polyclonal
Unconjugated
TTYH1
4930459B04Rik; 6330408P11Rik; hTTY1; mTTY1; Protein tweety homolog 1; tty; TTY1; TTYH1; tweety family member 1; tweety homolog 1; tweety homolog 1 (Drosophila)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57348
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9H313
TTYH1
Recombinant protein corresponding to Human TTYH1