Learn More
TUBAL3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561118
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15788931
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: IQPNGVVLDT QQDQLENAKM EHTNASFDTF F Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 68%, Rat - 32%.
Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain.
Spezifikation
Spezifikation
TUBAL3
Polyclonal
Unconjugated
Tubal3
TUBAL3; Tubulin alpha chain-like 3; tubulin alpha like 3; tubulin, alpha-like 3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79861
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A6NHL2
Tubal3
Recombinant protein corresponding to Human TUBAL3