Learn More
TUBB4Q Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA548754
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15603055
  • 472.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TUBB4Q Polyclonal antibody specifically detects TUBB4Q in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TUBB4Q
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
0
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
56604
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
Unconjugated
TUBB7P
TUBB7P
KLH conjugated synthetic peptide between 64-93 amino acids from the N-terminal region of human TUBB4Q.
400 μL