Learn More
Benchmark Scientific™ Röhrenhalter für Benchmark Roto-Therm
Artikelnummer. 17954392
Change view
Click to view available options
Röhrchenkapazität:
11 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
4 x 10 ml-Röhrchen
5x 5,0 bis 7,0 ml-Röhrchen
6 x 50-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Röhrchenkapazität unitSize
17954392 5x 5,0 bis 7,0 ml-Röhrchen 2 Stück
17974392 6 x 50-ml-Röhrchen 1 Stück
17904432 11 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen 2 Stück
17964392 4 x 10 ml-Röhrchen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17954392 Lieferant Benchmark Scientific™ Lieferanten-Nr. R20200507
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Röhrenhalter ist für die Verwendung mit dem Benchmark vorgesehen. Roto-Therm Serie.
  • Vertikale oder horizontale Positionierung
  • Zur Verwendung mit Roto-Therm Serieninkubierte Rotatoren
  • Spezifikation
    Röhrchenkapazität 5x 5,0 bis 7,0 ml-Röhrchen
    Produkttyp Röhrchenhalter
    Zur Verwendung mit (Geräte) RotoTherm-Serie
    Anzahl Positionen 5