Learn More
Fisherbrand™ Block aus eloxiertem Aluminium
Catalog Number 11481977
Click to view available options
Beschreibung:
Fasst 12 x 16 ml-Röhrchen
Fasst 20 x 10 ml-Röhrchen
Fasst 20 x 12 ml-Röhrchen
Fasst 20 x 13 ml-Röhrchen
Fasst 35 x 6 ml-Röhrchen
Fasst 6 x 20 ml-Röhrchen
Fasst 6 x 25 ml-Röhrchen
Für 12 x 15 ml-Röhrchen
Für 24 x 0.5 ml-Röhrchen
Für 24 x 1.5 ml-Röhrchen
Für 24 x 2.0 ml-Röhrchen
Für 48 x 0.2 ml-Röhrchen
Für 5 x 50 ml-Röhrchen
Keine Löcher
Mit 96 Löchern
Nützlich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie und der Histologie sowie in klinischen, umwelttechnischen und industriellen Umgebungen. Fisherbrand™ Blöcke aus eloxiertem Aluminium eignen sich für digitale Fisherbrand Blockthermostate.
  • Ausgezeichnete Wärmeübertragung
  • Eloxiertes Gehäuse für bessere Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Erhältlich für mehrere Reagenzglaszahlen und -größen
Bestellinformation
dimProductType
Beschreibung Für 24 x 1.5 ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Teströhrchen
Material Eloxiertes Aluminium
Typ Block aus eloxiertem Aluminium
Gewicht (metrisch) 1 kg