Learn More
Kartell™ SCHLAUCH SELECTOR Schlauch Innen- und Aussendurchmesser
Artikelnummer. 12617795
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12617795 Schläuche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12617795 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0175912
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kartell™ Schlauchauswahlschalter bietet den Nenn-Außen- und Innendurchmesser der Schläuche, sodass die Haftung für Steckverbinder bestimmt werden kann.
  • Der Schlauchselektor gibt den Nenn-Außendurchmesser und den Nenn-Innendurchmesser von Schläuchen vor
  • Zur Bestimmung der Griffigkeit von Verbindungsstücken
  • Der Selektor bietet die folgenden Innendurchmesser in Millimetern an:
    • 1, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25
  • Der Selektor bietet die folgenden Außendurchmesser in Millimetern an:
    • 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21
Spezifikation
Material ABS
Gesamtlänge (metrisch) 165 mm
Zur Verwendung mit Schläuche
Breite (metrisch) 90 mm
Farbe Grün
Produkttyp Röhrchenauswahl