Learn More
TUBE1, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Artikelnummer. 16166686
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16166686 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16166686 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00051175D01P.100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: MTQSVVVQVGQCGNQIGCCFWDLALREHAAVNQKGIYDEAISSFFRNVDTRVVGDGGSISKGKICSLKARAVLIDMEEGVVNEILQGPLRDVFDTKQLITDISGSGNNWAVGHKVFGSLYQDQILEKFRKSAEHCDCLQCFFIIHSMGGGTGSGLGTFLLKVLEDEFPEVYRFVTSIYPSGEDDVITSPYNSILAMKELNEHADCVLPIDNQSLFDIISKIDLMVNSGKLGTTVKPKSLVTSSSGALKKQHKKPFDAMNNIVANLLLNLTSSARFEGSLNMDLNEISMNLVPFPQLHYLVSSLTPLYTLTDVNIPPRRLDQMFSDAFSKDHQLLRADPKHSLYLACALMVRGNVQISDLRRNIERLKPSLQFVSWNQEGWKTSLCSVPPVGHSHSLLALANNTCVKPTFMELKERFMRLYKKKAHLHHYLQVEGMEESCFTEAVSSLSALIQEYDQLDATKNMPVQDLPRLSIAM
Spezifikation
Antigen TUBE1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen tubulin, epsilon 1
Gen-Zugriffsnummer NM_016262
Gen-Alias FLJ22589/TUBE/dJ142L7.2
Gensymbole TUBE1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TUBE1 (NP_057346.1, 1 a.a. ∼ 475 a.a) full-length human protein.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51175
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified