Learn More
TUBE1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556917
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15754821
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: WNQEGWKTSL CSVPPVGHSH SLLALANNTC VKPTFMELKE RFMRLYKKKA HLHHYLQVEG MEESCFTEAV SSLSALIQEY DQLDATKNMP VQDLPRLS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 90%.
TUBE1 Polyclonal antibody specifically detects TUBE1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TUBE1
Polyclonal
Unconjugated
TUBE1
2310061K05Rik; AI551343; dJ142L7.2; epsilon-tubulin; epsilon-tubulin 1; FLJ22589; FLJ44203; RP1-142L7.1; TUBE; Tube1; Tubulin; tubulin epsilon 1; tubulin epsilon chain; tubulin, epsilon 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51175
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UJT0
TUBE1
Recombinant protein corresponding to Human TUBE1