Beschreibung
Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar. Dies kann für Membranfiltrationsverfahren oder für die direkte Inkubation verwendet werden. Agar in Röhrchen kann auf Agarplatten gegossen werden. Der Inhalt eines Röhrchens reicht für zwei 90-mm- oder drei 60-mm-Petrischalen.
- 20-ml-Röhrchen, 50 Röhrchen pro Packung
- Nach international gültigen Formulierungen
- Gleichbleibende Qualität
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Medientyp | Tomatensaft-Agar |
| Sterilität | Steril |
| Testtyp | Mikrobieller Nachweis |
| Füllvolumen | 20 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung von Leuconostoc oenos und anderen Organismen, die Wein verderben lassen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 20 mL |
Sicherheit und Handhabung
- X50 20ML MEDIA JUS TOMATE ST
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose