Beschreibung
Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar. Dies kann für Membranfiltrationsverfahren oder für die direkte Inkubation verwendet werden. Agar in Röhrchen kann auf Agarplatten gegossen werden. Der Inhalt eines Röhrchens reicht für zwei 90-mm- oder drei 60-mm-Petrischalen.
- Standardagar für Platten zur Ermittlung der Gesamtzahl
- 20-ml-Röhrchen, 50 Röhrchen pro Packung
- Nach international gültigen Formulierungen
- Gleichbleibende Qualität
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Medientyp | Standard-Agar |
| Sterilität | Steril |
| Testtyp | Mikrobieller Nachweis |
| Füllvolumen | 20 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung der Gesamtzahl |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 20 mL |