Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Gewindeende
Mit rundem Boden
Marke: DWK Life Sciences 34580-52
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Mit rundem Boden
- Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
- Erfüllung der Anforderungen gemäß ASTM™ E 438, Typ I, Klasse B
- In Schrumpffolie auf modularen Tabletts verpackt
- Ohne Verschluss
Spezifikation
ASTM E438, Typ I, Klasse B | |
100 mm | |
Ja | |
Keine | |
15-415 | |
Ohne Kappe |
12 ml | |
Borosilikatglas | |
Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen | |
Tablett | |
16 mm | |
Röhrchen |